Läs mer
Fosforsyra mononatriumsaltdihydrat, TRC
Produktkod. 30010322
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010322 25 g
30006423 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010322 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP35922525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13472-35-0
Molekylformel H2NaO4P .2H2O
Molekylvikt (g/mol) 156.01
Synonym Phosphoric Acid Sodium Salt Hydrate (1:1:2), Monosodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate, Monosodium Phosphate Dihydrate, Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate, Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate
IUPAC-namn natrium; dihydrogenfosfat; dihydrat
LEDER O.O.[Na+].OP(=O)(O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric Acid Monosodium Salt Dihydrate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
Formel vikt 155.98