Läs mer
Fosforsyra, Multikompendial, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15507804 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackning:
PVC-belagd glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
4 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15507804 500 mL PVC-belagd glasflaska 500ml
15527804 4 L Poly flaska 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15507804 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 026800
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 7664-38-2
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric Acid
Förpackning PVC-belagd glasflaska
Densitet 1L = 1.69kg
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 98
Kvalitet Multi-Compendial/NF