Läs mer
Fosforsyra NF/FCC, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15548054
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glas
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15548054 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15538054 500 mL Glas 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15548054 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 278846
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 7664-38-2
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric Acid
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 98
Kvalitet FCC/NF