Learn More
Fosforsyra, 98+%, ren
Product Code. 10698133 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10698133 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10404705 100 g Glasflaska 100g
10368583 500 g Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10698133 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 389020025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 SEK
    1398.65 SEK / 2.5kg
    Save 276.35 SEK
    16% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97,994 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-38-2
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
MDL-nummer MFCD00011340
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Phosphoric acid
Färg Vitt
Smältpunkt 42,0 °C
Densitet 1.68
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H3PO4
Kvantitet 2.5 kg
Fysisk form Kristaller eller kristallint pulver
Merck Index 15, 7456
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig etanol
Formel vikt 98
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Ren
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphoric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.