Läs mer
Fosforsyra, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, NF, Ph. EUR, 85,0-88,0 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15640710 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
4 x 2.5 L
45 kg
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
45kg
5 L
Paket med 4
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15640710 1 L 1 L
15650710 2.5 L 2.5 L
15690710 5 L 5 L
15600720 6 x 1 L Paket med 6
15670710 4 x 2.5 L Paket med 4
15630710 10 L 10 L
15680710 4 x 5 L Paket med 4
15660710 45 kg 45kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15640710 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 041071L
Request Bulk or Custom Format
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, NF, Ph. EUR, 85,0-88,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-38-2
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
MDL-nummer MFCD00011340
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric Acid
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC
Koncentration 85 to 88.0%
Densitet 1.685g/mL at 25°C
Ångtryck 5mmHg (25°C), 2.2mmHg (20°C)
Kvantitet 1 L
Linjär formel H3PO4
UN-nummer 1805
Beilstein 1921286
Formel vikt 98g/mol
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphoric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid