Läs mer
Fosforsyra, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, NF, Ph. EUR, 85,0-88,0 %, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphoric acid |
| Namnnotering | Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85.0-88.0% |
| CAS Min % | ≥85.0000% |
| CAS Max % | >85%, ≤15.0000% |
| Densitet | 1.685g/mL at 25°C |
| Förpackning | Fiberboard Box |
| Ångtryck | 5mmHg (25°C), 2.2mmHg (20°C) |
| Kvantitet | 45 kg |
| Linjär formel | H3PO4 |
| UN-nummer | UN1805 |
| Visa mer |