Läs mer
Fosforsyra, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 85 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15643030 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
45 kg
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
45kg
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15643030
Brand: Honeywell-Fluka 3041745KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 85 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
MDL-nummer MFCD00011340
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric acid
Namnnotering Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥85%
Smältpunkt ∼40°C (literature)
Kokpunkt 158°C
CAS Min % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS Max % <90.0000%, <20.0000%
Densitet 1.685 g/mL at 25 °C(lit.)
Förpackning Metalltrumma
Ångtryck 2.2mmHg (20°C), 5mmHg (25°C)
Kvantitet 45 kg
Linjär formel H3PO4
UN-nummer UN1805
Beilstein 1921286
Formel vikt 98
Procent renhet >85%
Kvalitet ACS-reagens/reagens ISO/reagens Ph. Eur.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphoric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Orthophosphoric acid