Läs mer
Fosforsyra, Puriss. pa, kristalliserad,≥ 99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Produktkod. 16645923
Change view
25 kg
Produktkod.
16645923 25 kg
1 options
Produktkod. 16645923 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 7962225KG
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric acid
Färg Färglös
CAS 7664-38-2
Smältpunkt 42°C
CAS Max % ≤ 100%
Densitet 1.880 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 25 kg
Molekylformel H3O4P
Linjär formel H3PO4
Beilstein 1921286
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
LEDER OP(O)(O)=O
IUPAC-namn fosforsyra
Molekylvikt (g/mol) 97.99
Kvalitet Reagens