Läs mer
Fosforsyra, Puriss. pa, kristalliserad,≥ 99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphoric acid |
| Densitet | 1.685g/mL at 25°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Ångtryck | 2.2 mmHg (20°C), 5 mmHg (25°C) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | H3PO4 |
| UN-nummer | UN3453 |
| Beilstein | 1921286 |
| Formel vikt | 98g/mol |
| Procent renhet | ≥99% (T) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phosphoric acid
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid