Läs mer
Fosforsyra, Puriss. p.a., kristalliserad, ≥99,0 % (T), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphoric acid |
| Namnnotering | Puriss. p.a., kristalliserad, ≥99,0% (T) |
| Smältpunkt | ∼40 °C (litteratur) |
| Kokpunkt | 158 °C (litteratur) |
| CAS Min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Densitet | 1,685 g/ml vid 25 °C (lit.) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Ångtryck | 2,2 mmHg (20 °C), 5 mmHg (25 °C) |
| Kvantitet | 500 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phosphoric acid
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid