Läs mer
Fosforsyra, Puriss. pa, kristalliserad,≥ 99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphoric acid |
| Namnnotering | Puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T) |
| Smältpunkt | ∼40°C (literature) |
| Kokpunkt | 158°C (literature) |
| CAS Min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Densitet | 1.685 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Ångtryck | 2.2 mmHg (20°C), 5 mmHg (25°C) |
| Kvantitet | 100 g |
| Visa mer |