Läs mer
Fosforsyralösning, 33 % (vikt/vikt), biotekniskt reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15587814 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
19 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
19 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15587814 19 L Poly flaska 19 L
1 options
Produktkod. 15587814 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 033407
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad under GMP riktlinjer, men för vilka det inte finns några USP/NF-kompendier för produkten
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric Acid Solution
CAS 7664-38-2
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.20kg
Kvantitet 19 L
Molekylformel H3O4P
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
LEDER OP(=O)(O)O
IUPAC-namn fosforsyra
Molekylvikt (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Formel vikt 98
Procent renhet 33% (w/w)
Kvalitet Biotekniskt reagens