Läs mer
Fosforsyra, TraceSELECT™ , Honeywell Fluka™
Produktkod. 15667150 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 15667150
Brand: Honeywell-Fluka 79614100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TraceSELECT™ , för spåranalys,∼ 85 %
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
  • ultrarena syror, baser och salter för smältning och våtrötning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
  • provberedning för spåranalys kräver reagens av högsta renhet; vår TraceSELECT Ultraprodukter för ultraspåranalys vid ppb och till och med ppt-nivåer produceras genom sub-boiling destillation
  • syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serier har utvecklats för provberedning och analys i ppb (μ g/kg) spårintervall
  • förpackade i högkvalitativa behållare lämpliga för varje produkt
  • reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-38-2
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
MDL-nummer MFCD00011340
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric acid
Koncentration 85%
Densitet 1.685g/mL at 25°C
Ångtryck 5 mmHg (25°C), 2.2 mmHg (20°C)
Kvantitet 100 mL
Linjär formel H3PO4
UN-nummer UN1805
Beilstein 1921286
Formel vikt 98g/mol
Kvalitet TraceSELECT™
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphoric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Orthophosphoric acid