missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fosforsyra, TRC

Produktkod. 30008415
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008415 5 g
30012066 50 g
30003852 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3592005G
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7664-38-2
Molekylformel H3 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 98
Synonym Phosphoric acid, 3M Etching Liquid, Acidum Phosphoricum, Amberphos 54, C 134, C 134 (acid), C 434, C 434 (acid), Conditioner 36, Decon 4512, E 338, EVITs, Etchalite, HQ 54, K Etchant Gel, K-etchant, Kefo, Kerr Etchant, Mikro Klene DF, NSC 80804, Orthophosphoric Acid, PC 400, Panavia Etching Agent, SPA 2, SPA 2 (catalyst), Sonac, TG 434, Total Etch, Ultra-Etch Gel, Ultradent, Ultraetch, Uni-Etch, Vococid, WC-Reiniger, Y 11A06
IUPAC-namn Fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phosphoric Acid (AS)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Formel vikt 97.9769
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.