Läs mer
Phosphoric Acid, TRC
Specifications
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Phosphoric Acid (AS) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 97.9769 |
| Procent renhet | >95% |