Läs mer
Phosphoric Acid Tributyl Ester-d27, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tributyl phosphate-d27 |
| CAS | 61196-26-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C12 D27 O4 P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-ol','phosphate (3:1) (9CI), Tributyl Phosphate D27 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | tris(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.48 |
| Show More |