Läs mer
Fosforsyratributylester, TRC
Produktkod. 30134453
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134453 25 g
17953075 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134453 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP35944525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-73-8
Molekylformel C12 H27 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 266.31
Synonym Tri-n-butyl phosphate, Phosphoric acid tributyl ester, Tributyl Phosphate, Butyl phosphate ((BuO)3PO) (6CI, 7CI), Tributyl phosphate (ACI), 941PL, Calloway 6814, Celluphos 4, Degressal SD 40, Disflamoll TB, DL 1157, DU 155, Moussex 941PL, NSC 8484, Phosflex 4, Phosphoric acid, tributyl ester, TBP, TBPA, Tri-n-butyl phosphate, Tributoxyphosphine oxide, X 8054
IUPAC-namn Tributylfosfat
LEDER CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tributylphosphate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Formel vikt 266.1647