Läs mer
Phosphoric Acid Triheptyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphoric Acid Triheptyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H45O4P/c1-4-7-10-13-16-19-23-26(22,24-20-17-14-11-8-5-2)25-21-18-15-12-9-6-3/h4-21H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 392.3055 |