Läs mer
Fosforsyra Tris (2-metylfenyl) ester, TRC
Produktkod. 30012680
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012680 100 g
30003500 25 g
18083720 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012680 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP359465100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-30-8
Molekylformel C21 H21 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 368.36
Synonym Phosphoric acid, tris(2-methylphenyl) ester (9CI, ACI), Phosphoric acid, tri-o-tolyl ester (8CI), NSC 438, o-Cresyl phosphate, P(o-Tolyl)3, Phosflex 179C, TOCP, TOKF, TOTP, Tri-o-cresyl phosphate, Tri-o-tolyl phosphate, Tris(2-methylphenyl) phosphate, Tris(2-tolyl) phosphate, Tris(o-cresyl) phosphate, Tris(o-methylphenyl) phosphate, Tris(o-tolyl) phosphate, Tri-2-cresyl phosphate
IUPAC-namn Tris(2-metylfenyl)fosfat
LEDER Cc1ccccc1OP(=O)(Oc2ccccc2C)Oc3ccccc3C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-o-cresyl phosphate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-10-4-7-13-19(16)23-26(22,24-20-14-8-5-11-17(20)2)25-21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
Formel vikt 368.1177