Läs mer
Phosphoric Acid Tris(2-methylpropyl) Ester, TRC
Produktkod. 30426311
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30426311 10 g
1 options
Produktkod. 30426311 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP35947510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric Acid Tris(2-methylpropyl) Ester
CAS 126-71-6
Molekylformel C12 H27 O4 P
Kvantitet 10 g
Synonym Phosphoric acid, tris(2-methylpropyl) ester, Isobutyl phosphate ((C4H9O)3PO) (6CI,7CI), Phosphoric acid, triisobutyl ester (8CI), Antifoam TIP, Daiguard 400, NSC 62222, Reomol TIBP, Triisobutyl phosphate
InChI formel InChI=1S/C12H27O4P/c1-10(2)7-14-17(13,15-8-11(3)4)16-9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
LEDER CC(C)COP(=O)(OCC(C)C)OCC(C)C
IUPAC-namn tris(2-methylpropyl) phosphate
Molekylvikt (g/mol) 266.31
Formel vikt 266.1647