missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phosphoric Acid Tris(3-methylphenyl) Ester, TRC

Produktkod. 17981055
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17981055 500 mg
30136339 1 g
30138207 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17981055 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP359455500MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 563-04-2
Molekylformel C21 H21 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 368.36
Synonym Phosphoric acid, tris(3-methylphenyl) ester (9CI, ACI), m-Tolyl phosphate, (C7H7O)3PO (6CI), Phosphoric acid, tri-m-tolyl ester (8CI), NSC 4055, TMCP, Tri-m-cresyl phosphate, Tri-m-tolyl phosphate, Tris(3-methylphenyl) phosphate, Tris(m-tolyl) phosphate, Tris-m-cresyl phosphate, Tri-3-cresyl phosphate
IUPAC-namn tris(3-methylphenyl) phosphate
LEDER Cc1cccc(OP(=O)(Oc2cccc(C)c2)Oc3cccc(C)c3)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tri-m-cresyl phosphate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-7-4-10-19(13-16)23-26(22,24-20-11-5-8-17(2)14-20)25-21-12-6-9-18(3)15-21/h4-15H,1-3H3
Formel vikt 368.1177
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.