missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fosforsyratris (4-metylfenyl) ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri-p-cresyl phosphate |
| CAS | 78-32-0 |
| Molekylformel | C21 H21 O4 P |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Phosphoric acid','tris(4-methylphenyl) ester (9CI','ACI), Phosphoric acid','tri-p-tolyl ester (8CI), NSC 2181, p-Tolyl phosphate (C7H7O)3PO, Tri-p-cresyl phosphate, Tri-p-tolyl phosphate, Tris(4-methylphenyl) phosphate, Tris(p-cresyl) phosphate, Tris(p-methylphenyl) phosphate, Tri-4-cresyl phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2)Oc3ccc(C)cc3)cc1 |
| IUPAC-namn | Tris(4-metylfenyl)fosfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.36 |
| Formel vikt | 368.1177 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?