Läs mer
Fosforotiosyra Trinatriumsalthydrat, TRC
Produktkod. 30414295
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30414295 25 g
1 options
Produktkod. 30414295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP35951525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorothioic Acid Trisodium Salt Hydrate
CAS 10489-48-2
Kvantitet 25 g
Molekylformel Na3O3PS • x( H2O)
Synonym Sodium Phosphorothioate, Na3PO3S Hydrate
InChI formel InChI=1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3
LEDER O=P([O-])([S-])[O-].[Na+].O.[Na+].[Na+]
IUPAC-namn natriumfosforothioathydrat
Molekylvikt (g/mol) 198.02