Läs mer
Fosforotiosyra Trinatriumsalthydrat, TRC
Produktkod. 30427660
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30427660 1 g
1 options
Product Code. 30427660 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCP3595151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Phosphorothioic Acid Trisodium Salt Hydrate
CAS 10489-48-2
Kvantitet 1 g
Molekylformel Na3O3PS • x( H2O)
Synonym Sodium Phosphorothioate, Na3PO3S Hydrate
InChI formel InChI=1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3
LEDER O=P([O-])([S-])[O-].[Na+].O.[Na+].[Na+]
IUPAC-namn natriumfosforothioathydrat
Molekylvikt (g/mol) 198.02