Läs mer
Fosforsyra, 97 %
Produktkod. 11453770
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453770 500 g 500g
11443770 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453770 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089407.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13598-36-2 | H3PO3
Fosforsyra används som mellanprodukt vid framställning av andra fosforföreningar som kaliumfosfit, ammoniumfosfit och kalciumfosfit. Det är aktivt involverat i framställningen av fosfiter som aminotris(metylenfosfonsyra) (ATMP), 1-hydroxietan-1,1-difosfonsyra (HEDP) och 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylsyra (PBTC), som finner användning i vattenbehandling som en avlagringshämmare eller frätande inhibitor. Det används också i kemiska reaktioner som ett reduktionsmedel. Dess salt, blyfosfit, används som PVC-stabilisator. Det används också som en prekursor vid framställning av fosfin och som en mellanprodukt vid framställning av andra fosforföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13598-36-2
Molekylformel H3PO3
MDL-nummer MFCD00137258
Synonym Phosphonic acid
Specifikationer
Utseende Vita kristaller
Kemiskt namn eller material Phosphorous acid
Färg Vitt
Smältpunkt 74 °C
Kokpunkt 200 °C (dekomposition)
Densitet 1,651 g/cm3 vid 20 °C
Odör Luktfritt
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Analysprocentintervall 97%
UN-nummer UN2834
Kvantitet 500 g
Fysisk form Kristaller
Merck Index 14,7346
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
Formel vikt 82
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphorous acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.