Läs mer
Fosforsyra, 98+%
Produktkod. 11403494
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403494 1000 g 1000g
11413494 250 g 250g
11423494 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403494 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11189.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 SEK
    1208.65 SEK / 1000g
    Save 241.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 13598-36-2 | H3PO3
Fosforsyra används som mellanprodukt vid framställning av andra fosforföreningar som kaliumfosfit, ammoniumfosfit och kalciumfosfit. Det är aktivt involverat i framställningen av fosfiter som aminotris(metylenfosfonsyra) (ATMP), 1-hydroxietan-1,1-difosfonsyra (HEDP) och 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylsyra (PBTC), som finner användning i vattenbehandling som en avlagringshämmare eller frätande inhibitor. Det används också i kemiska reaktioner som ett reduktionsmedel. Dess salt, blyfosfit, används som PVC-stabilisator. Det används också som prekursor vid framställning av fosfin samt en mellanprodukt vid framställning av andra fosforföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fosforsyra används som mellanprodukt vid framställning av andra fosforföreningar som kaliumfosfit, ammoniumfosfit och kalciumfosfit. Det är aktivt involverat i framställningen av fosfiter som aminotris(metylenfosfonsyra) (ATMP), 1-hydroxietan-1,1-difosfonsyra (HEDP) och 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylsyra (PBTC), som finner användning i vattenbehandling som en avlagringshämmare eller frätande inhibitor. Det används också i kemiska reaktioner som ett reduktionsmedel. Dess salt, blyfosfit, används som PVC-stabilisator. Det används också som prekursor vid framställning av fosfin samt en mellanprodukt vid framställning av andra fosforföreningar.
Löslighet Lösligt i
vatten och alkohol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka baser, oxidationsmedel och metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13598-36-2
Molekylformel H3PO3
MDL-nummer MFCD00137258
Synonym Phosphonic acid
Specifications
Kemiskt namn eller material Phosphorous acid
Smältpunkt 74 °C
Kokpunkt 200 °C (dekomposition)
Densitet 1.651
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2834
Merck Index 14,7346
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
Formel vikt 82
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphorous acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.