Läs mer
Fosforsyra, 98+%
Beskrivning
Fosforsyra används som mellanprodukt vid framställning av andra fosforföreningar som kaliumfosfit, ammoniumfosfit och kalciumfosfit. Det är aktivt involverat i framställningen av fosfiter som aminotris(metylenfosfonsyra) (ATMP), 1-hydroxietan-1,1-difosfonsyra (HEDP) och 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylsyra (PBTC), som finner användning i vattenbehandling som en avlagringshämmare eller frätande inhibitor. Det används också i kemiska reaktioner som ett reduktionsmedel. Dess salt, blyfosfit, används som PVC-stabilisator. Det används också som prekursor vid framställning av fosfin samt en mellanprodukt vid framställning av andra fosforföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fosforsyra används som mellanprodukt vid framställning av andra fosforföreningar som kaliumfosfit, ammoniumfosfit och kalciumfosfit. Det är aktivt involverat i framställningen av fosfiter som aminotris(metylenfosfonsyra) (ATMP), 1-hydroxietan-1,1-difosfonsyra (HEDP) och 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylsyra (PBTC), som finner användning i vattenbehandling som en avlagringshämmare eller frätande inhibitor. Det används också i kemiska reaktioner som ett reduktionsmedel. Dess salt, blyfosfit, används som PVC-stabilisator. Det används också som prekursor vid framställning av fosfin samt en mellanprodukt vid framställning av andra fosforföreningar.
Löslighet Lösligt i
vatten och alkohol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka baser, oxidationsmedel och metaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorous acid |
| Smältpunkt | 74 °C |
| Kokpunkt | 200 °C (dekomposition) |
| Densitet | 1.651 |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Kvantitet | 5000 g |
| UN-nummer | UN2834 |
| Merck Index | 14,7346 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och alkohol. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.