Läs mer
Phosphorous Acid Solution, ≥50%, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15610720 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15610720 1 L Poly Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15610720 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 041151L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
≥50%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorous Acid Solution
pH Acidic
Färg Colorless
CAS 7664-38-2
Densitet 1.335 g/cu.cm
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 1 L
Molekylformel H3O4P
Linjär formel H2PHO3
Fysisk form Liquid
MDL-nummer MFCD00137258
UN-nummer 1805
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
LEDER OP(=O)(O)O
IUPAC-namn phosphoric acid
Molekylvikt (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Formel vikt 98g/mol
Procent renhet ≥50%