Läs mer
Fosfor för AAS 10g/LH 2 O matris, Fisher Chemical™
Produktkod. 12973335 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12973335 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12973335 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C 040 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus
Förpackning Flaska
CAS 7697-37-2
Fysisk form Vätska
Molekylformel HNO3
Koncentration 10 g/L ±0.02 g/L
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Typ Single-element Concentrated Standard Solution
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:48107