Läs mer
Fosfor, AAS standardlösning, Specpure™ P 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11306409
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11306409 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11306409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089887.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7723-14-0 | P | 30,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus
CAS 7723-14-0, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylformel P
MDL-nummer MFCD00133771
InChI-nyckel OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [P]
IUPAC-namn fosfor
Molekylvikt (g/mol) 30.97
PubChem CID 5462309
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:30207
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.