Läs mer
Fosfor(III)bromid, 99 %
Produktkod. 11389327
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389327 100 g 100g
11399327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040191.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7789-60-8 | Br3P | 270,686 g/mol
Fosfor(III)bromid används främst för omvandling av alkoholer till alkylbromider och det används i tester för frätande hud. Det används för alkenberedning och det fungerar som en Lewis-bas och en Lewis-syra. Det används som en katalysator för alfa-bromering av karboxylsyror och används som mellanprodukter i hel-volhard-zelinsky-halogenering. Fosfortribromid används vid tillverkning av läkemedel som alprazolam, metohexital och fenoprofen. Det används också som brandsläckningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-60-8
Molekylformel Br3P
Molekylvikt (g/mol) 270.686
MDL-nummer MFCD00011436
InChI-nyckel IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
PubChem CID 24614
IUPAC-namn tribromofosfan
LEDER P(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 172,9 °C
Kemiskt namn eller material Phosphorus(III) Bromide
Smältpunkt -40 °C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99 % (metallbaserad grund)
UN-nummer 1808
Beilstein 3903060
Löslighetsinformation Micible i aceton, koldisulfid, vätesulfid, kloroform, dietyleter och bryts ner i vatten och alkohol.
Formel vikt 270.7
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.697
Känslighet Känslig för fukt
Utseende Färglös vätska
Densitet 2,852 g/cm3 vid 20 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphorus(III) bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus tribromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.