Läs mer
Phosphorus Pentasulfide, 99%, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15692300 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15692300 100 g Glass Bottle 100g
15612310 5 g Glass Bottle 5g
15602310 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15692300 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 232106100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kemiska identifierare
CAS 1314-80-3
Molekylformel P4S10
Molekylvikt (g/mol) 444.495
MDL-nummer MFCD00011441
InChI-nyckel CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech
PubChem CID 14817
LEDER P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
Specifikationer
Kokpunkt 515°C
Kemiskt namn eller material Phosphorus Pentasulfide
Smältpunkt 280°C to 284°C
Färg Green-Yellow to Yellow
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1340
Formel vikt 222.27g/mol
Procent renhet 99%
Förpackning Glass Bottle
Utseende Powder
Densitet 2.09g/mL at 25°C