Läs mer
Fosforpentsulfid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus Pentasulfide |
| CAS | 1314-80-3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Molekylformel | P2S5 |
| Synonym | Phosphorus sulfide (P2S5), Diphosphorus Pentasulfide, Phosphoric Sulfide, Phosphorus pentasulfide (P4S10), Phosphorus Persulfide, Phosphorus Sulfide (P4S10), Tetraphosphorus Decasulfide, Thiophosphoric Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6 |
| LEDER | S=P(=S)SP(=S)=S |
| IUPAC-namn | [bis(sulfanylidene)-λ^{5}-fosfanyl]sulfanyl-bis(sulfanyliden)-λ^{5}-fosfan |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.27 |
| Formel vikt | 221.8079 |