Läs mer
Fosforpentsulfid, TRC
Produktkod. 30428098
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30428098 10 g
1 options
Produktkod. 30428098 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP35949010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus Pentasulfide
CAS 1314-80-3
Kvantitet 10 g
Molekylformel P2S5
Synonym Phosphorus sulfide (P2S5), Diphosphorus Pentasulfide, Phosphoric Sulfide, Phosphorus pentasulfide (P4S10), Phosphorus Persulfide, Phosphorus Sulfide (P4S10), Tetraphosphorus Decasulfide, Thiophosphoric Anhydride
InChI formel InChI=1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
LEDER S=P(=S)SP(=S)=S
IUPAC-namn [bis(sulfanylidene)-λ^{5}-fosfanyl]sulfanyl-bis(sulfanyliden)-λ^{5}-fosfan
Molekylvikt (g/mol) 222.27
Formel vikt 221.8079