Läs mer
Phosphorus pentoxide, 98%, extra pure
Produktkod. 10217483 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10217483 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10340994 250 g Glasflaska 250g
10124360 1 kg Glasflaska -
11994091 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10217483 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 200890025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-56-3
Molekylformel O5P2
Molekylvikt (g/mol) 141.94
MDL-nummer MFCD00011440
InChI-nyckel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphoric anhydride
IUPAC-namn tricyklo[3.3.1.13,7]tetrafosfoxan-1,3,5,7-tetron
LEDER O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus pentoxide
Smältpunkt 340.0°C to 360.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Hygroscopic Crystalline Powder
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Merck Index 15,7467
Löslighetsinformation Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat
Formel vikt 141.94
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphorus pentoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.