Läs mer
Fosforpentoxid, 99+%, för analys
Produktkod. 10105743 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10105743 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10440681 100 g Glasflaska 100g
10450681 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10105743 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215750025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-56-3
Molekylformel O5P2
Molekylvikt (g/mol) 141.94
MDL-nummer MFCD00011440
InChI-nyckel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphoric anhydride
IUPAC-namn tricyklo[3.3.1.13,7]tetrafosfoxan-1,3,5,7-tetron
LEDER O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus pentoxide
Smältpunkt 340,0 °C till 360,0 °C
Namnnotering P.A.
Färg Vitt
Fysisk form Very Deliquescing Powder
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Merck Index 15, 7467
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 85% (20 °C); reagerar och bildar h3po4 med värmestyrka
Formel vikt 141.94
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.39
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.