Läs mer
Fosforpentoxid, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10606272 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10606272 500 g 500g
10745341 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10606272 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/3000/53
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1314-56-3 | Molekylformel: O5P2 | Molekylvikt: 141,94 g/mol
Fosforpentoxid, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-56-3
Molekylformel O5P2
Molekylvikt (g/mol) 141.94
MDL-nummer MFCD00011440
InChI-nyckel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tricyklo[3.3.1.13,7]tetrafosfoxan-1,3,5,7-tetron
LEDER O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifikationer
Smältpunkt 340 °C
Färg Vitt
pH 1
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1,3 mbar 388
Formel vikt 141,94g/mol