Beskrivning
Fosforpentoxid, certifierad AR för analys
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 340°C |
| Färg | Vitt |
| pH | 1 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 141.94g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Ångtryck | 1.3mbar 388 |