Läs mer
Fosforpentoxid, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
Beskrivning
Fosforpentoxid, certifierad AR för analys
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 340°C |
| Färg | Vitt |
| pH | 1 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 141.94g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Ångtryck | 1.3mbar 388 |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .