Läs mer
Phosphorus Pentoxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10478220 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10478220 500 g 500g
11498742 100 g 100g
10468220 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10478220 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/2960/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1314-56-3
Molekylformel O5P2
Molekylvikt (g/mol) 141.94
MDL-nummer MFCD00011440
InChI-nyckel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
LEDER O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifikationer
Smältpunkt 340°C
Färg White
pH 1
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 141.94g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 1.3mbar 388