Learn More
Phosphorus Pentoxide, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Shop All J.T.Baker ProductsSpecifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus Pentoxide |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 141.94 |
| Kvalitet | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Förpackning | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Densitet | 1L = 2.39kg |