Läs mer
Fosforlösning för ICP 10g/ LH2O -matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12916364 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12916364 250 mL Flaska 250ml
12906364 100 mL Flaska 100ml
12926364 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12916364 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 240 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2275.00 SEK
    1586.88 SEK / 250ml
    Save 688.12 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn P
Koncentration 10 ±0,02 g/L
Typ Masspektrometristandard
Element P
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 250 mL