Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| P | 1000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus Standard |
| Förpackning | Poly flaska |
| Analyscertifikat | Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. |
| CAS Min % | 0.1, 99.9 |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Teknik | AA, ICP |
| Typ | Certified Reference Material |
| IUPAC-namn | fosforsyraamin |
| Kvantitet | 250 mL |
| Kvalitet | Försäkran |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning