Läs mer
Fosforstandard i basolja 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10510564 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10510564 50 g 50g
1 options
Produktkod. 10510564 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ORGP84Z
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
P5000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7723-14-0, 8042-47-5
Analyscertifikat With Certificate of Analysis
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel P
MDL-nummer MFCD00133771
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [P]
IUPAC-namn fosfor
Lösningsmedel eller matris Base Oil 75
Molekylvikt (g/mol) 30.97
PubChem CID 5462309
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:30207
Kvalitet Olja/Plasma
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning