Läs mer
Fosforstandard för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15225956 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. 15225956
Brand: SPEX Certiprep CLP91BY
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
P1 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7723-14-0
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel P
MDL-nummer MFCD00133771
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
InChI-nyckel OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [P]
IUPAC-namn fosfor
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 30.97
PubChem CID 5462309
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:30207
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning