Läs mer
Fosforstandard: P @ 1000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17971286
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971286 50 g
17963566 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17971286 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOP100050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Fosforstandard: P @ 1000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus
CAS 7723-14-0
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Phosphorus
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel P
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym P
InChI formel InChI=1S/P
LEDER [P]
IUPAC-namn Fosfor
Lösningsmedel eller matris 75 cSt mineralolja
Molekylvikt (g/mol) 30.97
Kvantitet 50 g
Formel vikt 30,9738 g/mol