Läs mer
Phosphorus Standard: P @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17907509
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17907509 500 ml
17907759 100 ml
17959259 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17907509 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPPN500
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Phosphorus Standard: P @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus
CAS 7723-14-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Phosphorus
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel P
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym P
InChI formel InChI=1S/P
LEDER [P]
IUPAC-namn phosphorus
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 30.97
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 30.9738 g/mol