Läs mer
Fosforstandard: P @ 10 000 μg/ml i 5 % HNO3, VHG™
Produktkod. 30002983
Change view
Kvantitet:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30002983 250 ml
30002954 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30002983 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTPN250
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Fosforstandard: P @ 10 000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus
CAS 7723-14-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Phosphorus
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel P
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym P
InChI formel InChI=1S/P
LEDER [P]
IUPAC-namn Fosfor
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 30.97
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 30,9738 g/mol