Läs mer
Phosphorus Standard: P @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Beskrivning
Phosphorus Standard: P @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Phosphorus |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | P |
| InChI formel | InChI=1S/P |
| LEDER | [P] |
| Visa mer |