Läs mer
Fosfor standardlösning, för AAS, 1 mg/ml P i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10226350 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10226350 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 10226350 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 SEK
    738.65 SEK / 500ml
    Save 146.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7723-14-0 | P | 30,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus standard solution
Namnnotering 1 mg/ml P i vatten
Förpackning Plastflaska
CAS 7723-14-0, 7732-18-5
Analysprocentintervall 98%
Fysisk form Lösning
Molekylformel P
Koncentration 997 till 1003 μg/ml P i vatten (20 °C)
MDL-nummer MFCD00133771
Färg Blågrön
InChI-nyckel OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [P]
IUPAC-namn fosfor
Molekylvikt (g/mol) 30.97
PubChem CID 5462309
Kvantitet 500 ml
ChEBI CHEBI:30207
Formel vikt 30.97
Kvalitet AAS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.